chlorek 3,5-dinitrobenzoilu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A16729.22
A16729.14
A16729.22EA
1180
PLN
A16729.22
A16729.14
chlorek 3,5-dinitrobenzoilu ≥98%
chlorek 3,5-dinitrobenzoilu
Purity: 98+%
CAS No.: 99-33-2
Molecular Formula: C7H3ClN2O5
Formula Weight: 230.57
Melting Point: 67-70°
Boiling Point: 196°/12mm
Merck Reference: 14,3277
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00007248
Formuła:
C₇H₃ClN₂O₅ Temp. Wrzenia: 196 °C (12 mmHg) Temp. topnienia: 67…70 °C Gęstość: 1,33 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00007248 Numer CAS: 99-33-2 Numer WE (dawny EINECS): 202-750-6 Jednostka: 3261 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,3277 |