Drukuj
chlorek 3,5-dinitrobenzoilu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
408710250 408711000 408715000
ACRO408710250EA 228 PLN
ACRO408710250 ACRO408711000 ACRO408715000
chlorek 3,5-dinitrobenzoilu 99%
chlorek 3,5-dinitrobenzoilu
Formuła: C₇H₃ClN₂O₅
Temp. Wrzenia: 196 °C (15hPa)
Temp. topnienia: 67…70 °C
Gęstość: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007248
Numer CAS: 99-33-2
Numer WE (dawny EINECS): 202-750-6
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 13,03305
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to beige Crystals or crystalline needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 71 °C
Titration RCOCl ≥98.5 %