Drukuj
chlorek 4-niitrobenzoilu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: p-Nitrobenzoyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
112208-250G 112208-500G 112208-50G
SIAL112208-250GEA 515 PLN
SIAL112208-250G SIAL112208-500G SIAL112208-50G
chlorek 4-niitrobenzoilu, Sigma-Aldrich®
chlorek 4-niitrobenzoilu
Formuła: C₇H₄ClNO₃
MW: 185.57 g/mol
Temp. Wrzenia: 278
Temp. topnienia: 97…98 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007345
Numer CAS: 122-04-3
Numer WE (dawny EINECS): 204-517-4
Jednostka: 3261
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 12,06687