Drukuj
chlorek 4-niitrobenzoilu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: p-Nitrobenzoyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06772.0005 8.06772.0250
8.06772.0005EA 145 PLN
8.06772.0005 8.06772.0250
chlorek 4-niitrobenzoilu for synthesis, Sigma-Aldrich®
chlorek 4-niitrobenzoilu
Formuła: C₇H₄ClNO₃
MW: 185.57 g/mol
Temp. Wrzenia: 278
Temp. topnienia: 97…98 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007345
Numer CAS: 122-04-3
Numer WE (dawny EINECS): 204-517-4
Jednostka: 3261
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 12,06687
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 73 °C
Molar Mass 185.56 g/mol
Boiling Point 155 °C (20 hPa)