chlorek 4-niitrobenzoilu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 122-04-3
Molecular Formula: C7H4ClNO3
Formula Weight: 185.57
Flash Point: 102°(215°F)
Odour: Characteristic
Boiling Point: 155°/15mm
Beilstein Reference: 473192
Merck Reference: 14,6590
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00007345
Formuła:
C₇H₄ClNO₃ Temp. Wrzenia: 155 °C (15 mmHg) Temp. topnienia: 71…74 °C Gęstość: 1,53 Temp. Zapłonu: 102 °C (215 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007345 Numer CAS: 122-04-3 Numer WE (dawny EINECS): 204-517-4 Jednostka: 3261 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,6590 |