chlorek 4-niitrobenzoilu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
150430050
150431000
150432500
150435000
ACRO150430050EA
146
PLN
ACRO150430050
ACRO150431000
ACRO150432500
ACRO150435000
chlorek 4-niitrobenzoilu 98%
chlorek 4-niitrobenzoilu
Formuła:
C₇H₄ClNO₃ Temp. Wrzenia: 202…205 °C (105 mmHg) Temp. topnienia: 70…74 °C Temp. Zapłonu: 102 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007345 Numer CAS: 122-04-3 Numer WE (dawny EINECS): 204-517-4 Jednostka: 3261 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 12,06687 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Yellow Crystals or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 70 to 74 °C |
Titration RCOCl | ≥97.5 % |