Chlorek 3-nitrobenzoilu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
m-Nitrobenzoyl chloride
A10579.0B
A10579.18
A10579.30
A10579.0BEA
0
PLN
A10579.0B
A10579.18
A10579.30
Chlorek 3-nitrobenzoilu ≥98%
Chlorek 3-nitrobenzoilu
Purity: 98%
CAS No.: 121-90-4
Molecular Formula: C7H4ClNO3
Formula Weight: 185.57
Flash Point:
Formuła:
C₇H₄ClNO₃ Temp. Wrzenia: 276…278 °C (temp. rozkładu) Temp. topnienia: 31…35 °C Gęstość: 1,42 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007247 Numer CAS: 121-90-4 Numer WE (dawny EINECS): 204-505-9 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |