Drukuj
2-Nitrobenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
322717-25G 322717-5G
SIAL322717-25GEA 672 PLN
SIAL322717-25G SIAL322717-5G
2-Nitrobenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
2-Nitrobenzoyl chloride
Formuła: C₇H₄ClNO₃
Temp. Wrzenia: 275 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 25 °C
Gęstość: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007131
Numer CAS: 610-14-0
Numer WE (dawny EINECS): 210-206-4
Jednostka: 3261
ADR: 8,II