Drukuj
Chlorek 4-(dimetyloamino)benzoilu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
526118-1G 526118-5G
SIAL526118-1GEA 193 PLN
SIAL526118-1G SIAL526118-5G
Chlorek 4-(dimetyloamino)benzoilu, Sigma-Aldrich®
Chlorek 4-(dimetyloamino)benzoilu
Formuła: C₉H₁₀ClNO
Temp. Wrzenia: 180 °C (15 mmHg)
Temp. topnienia: 147…148 °C
Numer MDL: MFCD00236039
Numer CAS: 4755-50-4
Jednostka: 3261
ADR: 8,II