Chlorek 4-(dimetyloamino)benzoilu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L14176.06
L14176.14
L14176.06EA
348
PLN
L14176.06
L14176.14
Chlorek 4-(dimetyloamino)benzoilu 97%
Chlorek 4-(dimetyloamino)benzoilu
Purity: 97%
CAS No.: 4755-50-4
Molecular Formula: C9H10ClNO
Formula Weight: 183.64
Melting Point: 142-148°
Beilstein Reference: 1100858
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00236039
Formuła:
C₉H₁₀ClNO Temp. Wrzenia: 180 °C (15 mmHg) Temp. topnienia: 142…148 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00236039 Numer CAS: 4755-50-4 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |