Drukuj
Chlorek benzoilu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
B12695-1L B12695-2.5L B12695-25ML
SIALB12695-1LEA 299 PLN
SIALB12695-1L SIALB12695-2.5L SIALB12695-25ML
Chlorek benzoilu, Sigma-Aldrich®
Chlorek benzoilu
Formuła: C₇H₅ClO
Temp. Wrzenia: 197,2 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,2023 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 72 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000653
Numer CAS: 98-88-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-710-8
Jednostka: 1736
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 13,01113