Drukuj
Chlorek benzoilu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
259950-1L 259950-250ML 259950-5ML
SIAL259950-1LEA 876 PLN
SIAL259950-1L SIAL259950-250ML SIAL259950-5ML
Chlorek benzoilu, Sigma-Aldrich®
Chlorek benzoilu
Formuła: C₇H₅ClO
Temp. Wrzenia: 197,2 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,2023 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 72 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000653
Numer CAS: 98-88-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-710-8
Jednostka: 1736
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 13,01113