Drukuj
Chlorek benzoilu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Chlorek kwasu benzoesowego
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01804.0100 8.01804.1000 8.01804.9030 8.01804.9068 8.01804.9025
8.01804.0100EA 122 PLN
8.01804.0100 8.01804.1000 8.01804.9030 8.01804.9068 8.01804.9025
Chlorek benzoilu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Chlorek benzoilu
Formuła: C₇H₅ClO
Temp. Wrzenia: 197,2 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,2023 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 72 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000653
Numer CAS: 98-88-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-710-8
Jednostka: 1736
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 13,01113
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point -0.6 °C
Molar Mass 140.57 g/mol
Boiling Point 197.2 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.5 hPa (20 °C)
Flash Point 72 °C
Refractive Index 1.5537 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.5 - 27 %(V)
Density 1.21 g/cm3 (20 °C)
pH 2 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 600 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material