Chlorek benzoilu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99+%
CAS No.: 98-88-4
Molecular Formula: C7H5ClO
Formula Weight: 140.57
Flash Point: 69°(156°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.211
Refractive Index: 1.5535
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Pungent
pH: 2
Melting Point: -1°
Boiling Point: 197-199°
Merck Reference: 14,1112
UN No.: 1736
MDL No.: MFCD00000653
Formuła:
C₇H₅ClO Temp. Wrzenia: 197…199 °C Temp. topnienia: –1 °C Gęstość: 1,211 Temp. Zapłonu: 69 °C (156 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000653 Numer CAS: 98-88-4 Numer WE (dawny EINECS): 202-710-8 Jednostka: 1736 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,1112 |