Drukuj
Chlorek benzoilu 98+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Chlorek kwasu benzoesowego
402030025 402030050 402035000
ACRO402030025EA 1220 PLN
ACRO402030025 ACRO402030050 ACRO402035000
Chlorek benzoilu 98+% ACS
Chlorek benzoilu
Formuła: C₇H₅ClO
Temp. Wrzenia: 197,2 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –1 °C
Gęstość: 1,21 g/cm³
Temp. Zapłonu: 93 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000653
Numer CAS: 98-88-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-710-8
Jednostka: 1736
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 13,01113
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5520 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
Residue after ignition ≤0.005 %
Titration excess NaOH 98.0 to 100.5 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Phosphorous compounds (as P) ≤0.002 %
Freezing point -2.0 to 0.0°C