Drukuj
Chlorek benzoilu 99%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Chlorek kwasu benzoesowego
105750010 105750025
ACRO105750010EA 319 PLN
ACRO105750010 ACRO105750025
Chlorek benzoilu 99%, pure
Chlorek benzoilu
Formuła: C₇H₅ClO
MW: 140.57 g/mol
Temp. Wrzenia: 197.2
Temp. topnienia: –1 °C
Gęstość: 1.21 g/cm³
Temp. Zapłonu: 93 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000653
Numer CAS: 98-88-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-710-8
Jednostka: 1736
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,01113
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5520 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤40 APHA