Drukuj
Benzoyl bromide 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
160950050 160950250 160951000
ACRO160950050EA 149 PLN
ACRO160950050 ACRO160950250 ACRO160951000
Benzoyl bromide 97%
Benzoyl bromide
Formuła: C₇H₅BrO
Temp. Wrzenia: 218…219 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –24 °C
Gęstość: 1,57 g/cm³
Temp. Zapłonu: 90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000112
Numer CAS: 618-32-6
Numer WE (dawny EINECS): 210-544-2
Jednostka: 3265
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5880 to 1.5920 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %