Drukuj
kwas o-Acetylosalicylowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
A12488.0E A12488.22 A12488.36
A12488.0EEA 1340 PLN
A12488.0E A12488.22 A12488.36
kwas o-Acetylosalicylowy ≥99%
kwas o-Acetylosalicylowy
Purity: 99% CAS No.: 50-78-2 Molecular Formula: C9H8O4 Formula Weight: 180.15 Flash Point: 250°(482°F) Melting Point: 133-140° Beilstein Reference: 779271 Merck Reference: 14,851 MDL No.: MFCD00002430
Formuła: 2-(CH₃CO₂)C₆H₄CO₂H
Temp. Wrzenia: 140 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 133…140 °C
Gęstość: 1,400
Temp. Zapłonu: 250 °C (482 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002430
Numer CAS: 50-78-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-064-1
Klasyfikacja Merck : 14,851
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0fcb60a4ee505b596cef38216a85e034985091e0&vid=5f8d5cfeb3039783869a9320ec840b8ec12c33ea&prid=web&clid=SAPDAM