Kwas 4-acetamidobenzoesowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12711.18
A12711.30
A12711.18EA
387
PLN
A12711.18
A12711.30
Kwas 4-acetamidobenzoesowy ≥98%
Kwas 4-acetamidobenzoesowy
Purity: 98%
CAS No.: 556-08-1
Molecular Formula: C9H9NO3
Formula Weight: 179.18
Melting Point: ca 261° dec.
Beilstein Reference: 390602
Formuła:
C₉H₉NO₃ Temp. Wrzenia: 399 °C (1013 hPa) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002534 Numer CAS: 556-08-1 Numer WE (dawny EINECS): 209-114-7 |