Chlorek o-acetoksybenzoilu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L00919.06
L00919.14
L00919.22
AB177346.0005
L00919.06EA
211
PLN
L00919.06
L00919.14
L00919.22
ABCRAB177346.0005
Chlorek o-acetoksybenzoilu ≥97%
Chlorek o-acetoksybenzoilu
Purity: 97%
CAS No.: 5538-51-2
Molecular Formula: C9H7ClO3
Formula Weight: 198.61
Flash Point:
Formuła:
C₉H₇ClO₃ Temp. Wrzenia: 134…136 °C (12 mmHg) Temp. topnienia: 47…50 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000663 Numer CAS: 5538-51-2 Numer WE (dawny EINECS): 226-899-1 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |