Tereftalonitryl ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1,4-Benzenedicarbonitrile, Terephthalodinitrile, Benzene-1,4-dicarbonitrile, 1,4-Dicyanobenzene
B23137.14
B23137.22
B23137.14EA
258
PLN
B23137.14
B23137.22
Tereftalonitryl ≥98%
Tereftalonitryl
Purity: 98%
CAS No.: 623-26-7
Molecular Formula: C8H4N2
Formula Weight: 128.13
Odour: Odourless
Melting Point: 224-227°
Beilstein Reference: 1072210
MDL No.: MFCD00001810
Formuła:
C₈H₄N₂ Temp. topnienia: 224…227 °C Gęstość: 1,29 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001810 Numer CAS: 623-26-7 Numer WE (dawny EINECS): 210-783-2 |