Drukuj
Tereftalonitryl 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1,4-Benzenedicarbonitrile, Terephthalodinitrile, Benzene-1,4-dicarbonitrile, 1,4-Dicyanobenzene
113820250 113821000 113825000
ACRO113820250EA 182 PLN
ACRO113820250 ACRO113821000 ACRO113825000
Tereftalonitryl 98%
Tereftalonitryl
Formuła: C₈H₄N₂
Temp. topnienia: 222…227 °C
Gęstość: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001810
Numer CAS: 623-26-7
Numer WE (dawny EINECS): 210-783-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 223 to 230 °C
HPLC ≥97.5 %
Ammonium (NH4) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤2 ppm
Sulfur (S) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Impurity ≤0.2 % Carbonate (as Na2CO3)
Insoluble matter ≤0.005 %