3-Cyanobenzenesulphonyl chloride ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L20169.03
L20169.06
L20169.03EA
674
PLN
L20169.03
L20169.06
3-Cyanobenzenesulphonyl chloride ≥97%
3-Cyanobenzenesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 56542-67-7
Molecular Formula: C7H4ClNO2S
Formula Weight: 201.63
Flash Point:
Formuła:
C₇H₄ClNO₂S Temp. Wrzenia: 114…116 °C (0,2 mmHg) Temp. topnienia: 47…52 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00203480 Numer CAS: 56542-67-7 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |