2-Cyanobenzenesulphonyl chloride ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Cyanobenzene-1-sulphonyl chloride
A16042.06
A16042.03
A16042.06EA
1530
PLN
A16042.06
A16042.03
2-Cyanobenzenesulphonyl chloride ≥97%
2-Cyanobenzenesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 69360-26-5
Molecular Formula: C7H4ClNO2S
Formula Weight: 201.63
Melting Point: 65-69°
Beilstein Reference: 2721588
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00052341
Formuła:
C₇H₄ClNO₂S Temp. topnienia: 65…69 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00052341 Numer CAS: 69360-26-5 Jednostka: 3261 ADR: 8,III |