Drukuj
4-Hydroksybenzonitryl, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: p-Cyanophenol, 4-Cyanophenol, p-Hydroxybenzonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ200
C94009-100G C94009-25G C94009-5G
SIALC94009-100GEA 342 PLN
SIALC94009-100G SIALC94009-25G SIALC94009-5G
4-Hydroksybenzonitryl, Sigma-Aldrich®
4-Hydroksybenzonitryl
Formuła: C₇H₅NO
Temp. Wrzenia: 148 °C (1 mmHg)
Temp. topnienia: 109…112 °C
Gęstość: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002312
Numer CAS: 767-00-0
Numer WE (dawny EINECS): 212-175-2