Drukuj
Salicylonitryl, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: o-Cyanophenol, o-Hydroxybenzonitrile, 2-Cyanophenol, 2-Hydroxybenzonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ100
141038-25G 141038-5G
SIAL141038-25GEA 527 PLN
SIAL141038-25G SIAL141038-5G
Salicylonitryl, Sigma-Aldrich®
Salicylonitryl
Formuła: C₇H₅NO
Temp. Wrzenia: 273 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 90…92 °C
Gęstość: 1,1052 g/cm³ (99.6 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002145
Numer CAS: 611-20-1
Numer WE (dawny EINECS): 210-259-3