2,4,6-Trimetoksybenzonitryl ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B23540.06
B23540.14
B23540.06EA
301
PLN
B23540.06
B23540.14
2,4,6-Trimetoksybenzonitryl ≥98%
2,4,6-Trimetoksybenzonitryl
Purity: 98%
CAS No.: 2571-54-2
Molecular Formula: C10H11NO3
Formula Weight: 193.20
Odour: Characteristic
Melting Point: 140-143°
MDL No.: MFCD00001787
Formuła:
C₁₀H₁₁NO₃ Temp. Wrzenia: 347 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 140…143 °C Gęstość: 1,36 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001787 Numer CAS: 2571-54-2 Numer WE (dawny EINECS): 219-917-4 |