3-Ethoxybenzonitrile 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A13908.06
A13908.14
A13908.06EA
230
PLN
A13908.06
A13908.14
3-Ethoxybenzonitrile 95%
3-Ethoxybenzonitrile
Purity: 95%
CAS No.: 25117-75-3
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Flash Point:
Formuła:
C₉H₉NO Temp. Wrzenia: 241…244 °C Gęstość: 1,047 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001805 Numer CAS: 25117-75-3 Numer WE (dawny EINECS): 246-632-2 Jednostka: 3276 ADR: 6.1,III |