Drukuj
4-Aminobenzonitryl, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
147753-10G 147753-50G
SIAL147753-10GEA 180 PLN
SIAL147753-10G SIAL147753-50G
4-Aminobenzonitryl, Sigma-Aldrich®
4-Aminobenzonitryl
Formuła: C₇H₆N₂
Temp. Wrzenia: 167 °C (1,1 mmHg)
Temp. topnienia: 84…87 °C
Gęstość: 1,274 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007821
Numer CAS: 873-74-5
Numer WE (dawny EINECS): 212-850-1
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III