4-Cyjanobenzoesan metylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Cyanobenzoic acid methyl ester
L08365.06
L08365.14
L08365.22
L08365.06EA
241
PLN
L08365.06
L08365.14
L08365.22
4-Cyjanobenzoesan metylu ≥99%
4-Cyjanobenzoesan metylu
Purity: 99%
CAS No.: 1129-35-7
Molecular Formula: C9H7NO2
Formula Weight: 161.16
Melting Point: 65-69°
Boiling Point: 142-144°/12mm
MDL No.: MFCD00001823
Formuła:
C₉H₇NO₂ MW: 161.16 g/mol Temp. Wrzenia: 142…144 °C (12 mmHg) Temp. topnienia: 65…69 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001823 Numer CAS: 1129-35-7 Numer WE (dawny EINECS): 214-443-4 Jednostka: 3439 ADR: 6.1 III |