Drukuj
Kolby miarowe, klasa A, niebieskie oznaczenia, BLAUBRAND®
Dostawca: Brand
937048 937045 937047
BRND937048EA 275 PLN
BRND937048 BRND937045 BRND937047
Kolby miarowe, klasa A, niebieskie oznaczenia, BLAUBRAND®
Kolby Kolby miarowe
Szkło borokrzemowe 3.3, z koralikową obwódką.
  • Skalibrowany, aby zawierał (TC, In)
  • Znaki i napisy emaliowane na niebiesko o wysokim kontraście. Oznaczenia DE-M
* Szeroka szyja
Certyfikaty: DIN EN ISO 1042
Informacje do zamówienia: Dostarczany z indywidualnym certyfikatem.