Drukuj
4-Cyanobenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
124826-25G 124826-5G 124826-1G
SIAL124826-25GEA 620 PLN
SIAL124826-25G SIAL124826-5G SIAL124826-1G
4-Cyanobenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
4-Cyanobenzoyl chloride
Formuła: C₈H₄ClNO
Temp. Wrzenia: 150…151 °C (25 mmHg)
Numer MDL: MFCD00001822
Numer CAS: 6068-72-0
Numer WE (dawny EINECS): 228-005-5
Jednostka: 3261
ADR: 8,II