Drukuj
4-Cyanobenzoyl chloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
154550050 154550250
ACRO154550050EA 278 PLN
ACRO154550050 ACRO154550250
4-Cyanobenzoyl chloride 98%
4-Cyanobenzoyl chloride
Formuła: C₈H₄ClNO
Temp. Wrzenia: 150…151 °C (25 mmHg)
Temp. topnienia: 66…70 °C
Numer MDL: MFCD00001822
Numer CAS: 6068-72-0
Numer WE (dawny EINECS): 228-005-5
Jednostka: 1759
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 70 °C
Titration RCOCl ≥97.5 %