Drukuj
Benzonitryl, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Cyjanek fenylu
M-Clarity™ quality level = MQ100
294098-100ML 294098-1L
SIAL294098-100MLEA 545 PLN
SIAL294098-100ML SIAL294098-1L
Benzonitryl, Sigma-Aldrich®
Benzonitryl
Formuła: C₇H₅N
Temp. Wrzenia: 190,7 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –13 °C
Gęstość: 1 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001770
Numer CAS: 100-47-0
Numer WE (dawny EINECS): 202-855-7
Jednostka: 2224
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,01098