Drukuj
Chlorek 4-chlorobenzenosulfonylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 4-Chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
133698-100G 133698-500G 133698-5G
SIAL133698-100GEA 272 PLN
SIAL133698-100G SIAL133698-500G SIAL133698-5G
Chlorek 4-chlorobenzenosulfonylu, Sigma-Aldrich®
Chlorek 4-chlorobenzenosulfonylu
Formuła: C₆H₄Cl₂O₂S
Temp. Wrzenia: 272 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 51 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007439
Numer CAS: 98-60-2
Numer WE (dawny EINECS): 202-685-3
Jednostka: 3261
ADR: 8,II