Drukuj
Chlorek 4-chlorobenzenosulfonylu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
158560050 158560250 158561000 158565000
ACRO158560050EA 153 PLN
ACRO158560050 ACRO158560250 ACRO158561000 ACRO158565000
Chlorek 4-chlorobenzenosulfonylu 97%
Chlorek 4-chlorobenzenosulfonylu
Formuła: C₆H₄Cl₂O₂S
Temp. Wrzenia: 272 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 50…52 °C
Temp. Zapłonu: 107 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007439
Numer CAS: 98-60-2
Numer WE (dawny EINECS): 202-685-3
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 55 °C
Titration RCOCl ≥96.0 %
Titrable acid ≤0.002 meq/g