Chlorek 3-chlorobenzenosulfonylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 2888-06-4
Molecular Formula: C6H4Cl2O2S
Formula Weight: 211.07
Flash Point:
Formuła:
C₆H₄Cl₂O₂S Temp. Wrzenia: 102…104 °C (1 mmHg) Temp. topnienia: ∼ 21 °C Gęstość: 1,499 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051697 Numer CAS: 2888-06-4 Numer WE (dawny EINECS): 220-753-0 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |