Drukuj
Chlorek 3-chlorobenzenosulfonylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
356480010 356480050 356480250
ACRO356480010EA 137 PLN
ACRO356480010 ACRO356480050 ACRO356480250
Chlorek 3-chlorobenzenosulfonylu 98%
Chlorek 3-chlorobenzenosulfonylu
Formuła: C₆H₄Cl₂O₂S
Temp. Wrzenia: 102 °C (,9 mmHg)
Gęstość: 1,499 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051697
Numer CAS: 2888-06-4
Numer WE (dawny EINECS): 220-753-0
Jednostka: 3265
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5670 to 1.5690 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥97.5 %