3,5-Dichlorobenzenesulphonyl chloride ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A11003.03
A11003.06
A11003.14
A11003.03EA
197
PLN
A11003.03
A11003.06
A11003.14
3,5-Dichlorobenzenesulphonyl chloride ≥97%
3,5-Dichlorobenzenesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 705-21-5
Molecular Formula: C6H3Cl3O2S
Formula Weight: 245.51
Flash Point:
Formuła:
C₆H₃Cl₃O₂S Temp. Wrzenia: 158…160 °C (15 mmHg) Temp. topnienia: 30…33 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051698 Numer CAS: 705-21-5 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |