Drukuj
Chlorek 3,4-dichlorobenzenosulfonylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 3,4-Dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
457132-25ML 457132-5ML
SIAL457132-25MLEA 2560 PLN
SIAL457132-25ML SIAL457132-5ML
Chlorek 3,4-dichlorobenzenosulfonylu, Sigma-Aldrich®
Chlorek 3,4-dichlorobenzenosulfonylu
Formuła: C₆H₃Cl₃O₂S
Temp. Wrzenia: 158…160 °C (15 mmHg)
Gęstość: 1,572 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00041255
Numer CAS: 98-31-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-656-5
Jednostka: 3265
ADR: 8,II