Drukuj
Chlorek 2-chlorobenzenosulfonylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
546925-25G 546925-5G
SIAL546925-25GEA 824 PLN
SIAL546925-25G SIAL546925-5G
Chlorek 2-chlorobenzenosulfonylu, Sigma-Aldrich®
Chlorek 2-chlorobenzenosulfonylu
Formuła: C₆H₄Cl₂O₂S
Temp. Wrzenia: 88…92 °C (0,1 mmHg)
Temp. topnienia: 28 °C
Gęstość: 1,548 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00051520
Numer CAS: 2905-23-9
Numer WE (dawny EINECS): 220-807-3
Jednostka: 3265
ADR: 8,II