Chlorek 2-chlorobenzenosulfonylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
A14054.06
A14054.14
A14054.06EA
632
PLN
A14054.06
A14054.14
Chlorek 2-chlorobenzenosulfonylu ≥98%
Chlorek 2-chlorobenzenosulfonylu
Purity: 98%
CAS No.: 2905-23-9
Molecular Formula: C6H4Cl2O2S
Formula Weight: 211.07
Flash Point: 140°(284°F)
Refractive Index: 1.5760
Melting Point: 26-28°
Boiling Point: 150-152°/12mm
Beilstein Reference: 974321
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00051520
Formuła:
C₆H₄Cl₂O₂S Temp. Wrzenia: 150…152 °C (12 mmHg) Temp. topnienia: 26…28 °C Gęstość: 1,548 Temp. Zapłonu: 140 °C (284 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051520 Numer CAS: 2905-23-9 Numer WE (dawny EINECS): 220-807-3 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |