Drukuj
Chlorek 2-chlorobenzenosulfonylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
357460010 357460050
ACRO357460010EA 161 PLN
ACRO357460010 ACRO357460050
Chlorek 2-chlorobenzenosulfonylu 98%
Chlorek 2-chlorobenzenosulfonylu
Formuła: C₆H₄Cl₂O₂S
Temp. Wrzenia: 150…152 °C (12 mmHg)
Temp. topnienia: 28 °C
Gęstość: 1,548 g/cm³
Temp. Zapłonu: 60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051520
Numer CAS: 2905-23-9
Numer WE (dawny EINECS): 220-807-3
Jednostka: 2920
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to orange-red Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5745 to 1.5775 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %