Drukuj
2,5-Dichlorobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
177547-100G 177547-25G
SIAL177547-100GEA 992 PLN
SIAL177547-100G SIAL177547-25G
2,5-Dichlorobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
2,5-Dichlorobenzenesulphonyl chloride
Formuła: C₆H₃Cl₃O₂S
Temp. topnienia: 39 °C
Numer MDL: MFCD00007429
Numer CAS: 5402-73-3
Numer WE (dawny EINECS): 226-453-6
Jednostka: 3261
ADR: 8,II