2,4,5-Trichlorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A19390.06
A19390.22
A19390.06EA
229
PLN
A19390.06
A19390.22
2,4,5-Trichlorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
2,4,5-Trichlorobenzenesulphonyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 15945-07-0
Molecular Formula: C6H2Cl4O2S
Formula Weight: 279.96
Melting Point: 67-71°
Beilstein Reference: 1112595
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00007428
Formuła:
C₆H₂Cl₄O₂S Temp. topnienia: 67…71 °C Gęstość: 1,88 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007428 Numer CAS: 15945-07-0 Numer WE (dawny EINECS): 240-079-0 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |