Chlorek 2,3-dichlorobenzenosulfonylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2,3-Dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
A12283.06
A12283.14
A12283.06EA
264
PLN
A12283.06
A12283.14
Chlorek 2,3-dichlorobenzenosulfonylu ≥98%
Chlorek 2,3-dichlorobenzenosulfonylu
Purity: 98%
CAS No.: 82417-45-6
Molecular Formula: C6H3Cl3O2S
Formula Weight: 245.51
Melting Point: 57-62°
Boiling Point: 131-133°/1mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00051844
Formuła:
C₆H₃Cl₃O₂S Temp. Wrzenia: 131…133 °C (1 mmHg) Temp. topnienia: 57…62 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051844 Numer CAS: 82417-45-6 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |