2,3,4-Trichlorobenzenesulphonyl chloride ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A15865.03
A15865.06
A15865.03EA
281
PLN
A15865.03
A15865.06
2,3,4-Trichlorobenzenesulphonyl chloride ≥97%
2,3,4-Trichlorobenzenesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 34732-09-7
Molecular Formula: C6H2Cl4O2S
Formula Weight: 279.96
Melting Point: 61-65°
Beilstein Reference: 2649436
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00024871
Formuła:
C₆H₂Cl₄O₂S Temp. topnienia: 61…65 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00024871 Numer CAS: 34732-09-7 Numer WE (dawny EINECS): 252-174-4 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |