4-Chlororezorcyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B24076.14
B24076.22
B24076.36
B24076.14EA
207
PLN
B24076.14
B24076.22
B24076.36
4-Chlororezorcyna ≥98%
4-Chlororezorcyna
Purity: 98%
CAS No.: 95-88-5
Molecular Formula: C6H5ClO2
Formula Weight: 144.56
Melting Point: 108-111°
Boiling Point: 146-148°/18mm
MDL No.: MFCD00002273
Formuła:
C₆H₅ClO₂ Temp. Wrzenia: 146…148 °C (18 mmHg) Temp. topnienia: 108…111 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002273 Numer CAS: 95-88-5 Numer WE (dawny EINECS): 202-462-0 |