4-Chlororezorcyna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
110061000
110065000
ACRO110061000EA
274
PLN
ACRO110061000
ACRO110065000
4-Chlororezorcyna 98%
4-Chlororezorcyna
Formuła:
C₆H₅ClO₂ Temp. Wrzenia: 147 °C (18 mmHg) Temp. topnienia: 106…110 °C Temp. Zapłonu: 148 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002273 Numer CAS: 95-88-5 Numer WE (dawny EINECS): 202-462-0 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 106 to 110 °C |
GC | ≥97.5 % |