Drukuj
2,4,5-Trichlorofenol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
156515-100G 156515-25G
SIAL156515-100GEA 1080 PLN
SIAL156515-100G SIAL156515-25G
2,4,5-Trichlorofenol, Sigma-Aldrich®
2,4,5-Trichlorofenol
Formuła: C₆H₃Cl₃O
Temp. Wrzenia: 253 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 68 °C
Gęstość: 1,68 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002170
Numer CAS: 95-95-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-467-8
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 12,09772